Learn More
Sel de sodium de l’acide mercaptoacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7076539
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 15423089
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60290.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Numéro MDL MFCD00043386
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HSCH2CO2Na
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4569109
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre