Learn More
Acide mercaptosuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026944
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11410907
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23301.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide mercaptosuccinique est utilisé dans la préparation de l’ester diéthylique de l’acide mercaptosuccinique par réaction avec l’éthanol. Il est également utilisé comme agent d’éclairage dans le placage métallique. De plus, il sert d’intermédiaire pour la synthèse d’inhibiteurs de corrosion, de fumigants de sol, d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’agents électroplaquants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-49-5
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.148
Numéro MDL MFCD00004860
Clé InChI NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
CID PubChem 6268
ChEBI CHEBI:38705
Nom IUPAC acide 2-sulfanylbutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptosuccinic acid
Point de fusion 150°C to 155°C
Quantité 25 g
Beilstein 1099858
Merck Index 14,9343
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%