Learn More
Acétate mercurique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 10469940
Marque: Thermo Scientific Acros 255651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1600-27-7
Formule moléculaire C4H6HgO4
Poids moléculaire (g/mol) 318.67
Numéro MDL MFCD00012165
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercuric acetate
Point de fusion 179.0°C to 182.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Hg
Beilstein 02, 96
Fieser 01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176
Merck Index 15, 5940
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 318.67
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.02% max. (substances not reducible with formic acid)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercuric acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.