Learn More
Mercure, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10636402 50 g Flacon en plastique 50g
10269643 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10636402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193480500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
Densité 13.5400g/mL
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Forme Liquide dense
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Poids de la formule 200.59
Qualité Base de métaux à l’état de traces