Learn More
Étalon mercure pour AAS, Fluka™
Code produit 16616232 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16616232 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16616232 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur E4033100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Matériau de référence certifié, 1 000 mg/l de Hg dans HNO3 10 %
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Nos produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury AAS Standard
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 10045-94-0
pH <2
Point de fusion 79°C
Quantité 100 ml
Qualité SAA