Learn More
Bromure de mercure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | Hg Br2 |
| Synonyme | Mercury(II) dibromide |
| Formule InChI | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Hg]Br |
| Nom IUPAC | Dibromomercure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.4 |
| Poids de la formule | 359.8073 |