Learn More
Chlorure de mercure(I), +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10338110 5 g Flacon en plastique 5g
10589813 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10338110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213120050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10112-91-1
Formule moléculaire Cl2Hg2
Poids moléculaire (g/mol) 472.08
Numéro MDL MFCD00011043
Clé InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
CID PubChem 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nom IUPAC chloromercure
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) chloride
Point de fusion 400.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Hg2Cl2
Merck Index 15, 5962
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Poids de la formule 472.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 7.15g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.