Learn More
Bromure de mercure(II), ≥ 99,0 % (titration des précipitations), puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15637270 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15637270 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15637270 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 8335350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (titration des précipitations)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 322°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) bromide
Point de fusion 237°C
CAS 7789-47-1
Couleur Violet à blanc
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forme physique Solid
Quantité 50 g
Formule moléculaire Br2Hg
Formule linéaire HgBr2
Numéro MDL MFCD00011040
Numéro UN UN1634
Synonyme mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
Clé InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
Nom IUPAC Dibromomercure
Poids moléculaire (g/mol) 360.4
CID PubChem 24612
ChEBI CHEBI:49639
Poids de la formule 360.4g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (precipitation titration)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 1mmHg (136.5°C)
Densité 6.1g/cu.cm at 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury dibromide