Learn More
Mercury(II) Bromide, ACS Reagent, 98%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15651720 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15651720 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15651720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 200085100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Réactif ACS, 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Point d’ébullition 322°C
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Bromide
Point de fusion 237°C
CAS 7789-47-1
Couleur Blanc à jaune
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule moléculaire Br2Hg
Formule linéaire HgBr2
Numéro MDL MFCD00011040
Numéro UN UN1634
Synonyme mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
Clé InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
Nom IUPAC Dibromomercure
Poids moléculaire (g/mol) 360.4
CID PubChem 24612
ChEBI CHEBI:49639
Poids de la formule 360.4g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (136.5°C)
Densité 6.1g/cu.cm at 25°C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.