Learn More
Bromure de mercure(II), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450111 25 g 25g
11460111 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450111 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044816.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Mercury(II) bromide is used as a reagent in the Koenigs-Knorr reaction, which forms glycoside linkages on carbohydrates. It is also used to test for the presence of arsenic, as recommended by the Pharmacopoeia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-47-1
Formule moléculaire Br2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 360.4
Numéro MDL MFCD00011040
Clé InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
CID PubChem 24612
ChEBI CHEBI:49639
Nom IUPAC Dibromomercure
SMILES Br[Hg]Br
Spécification
Point d’ébullition 322°C to 325°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Mercury(II) bromide
Point de fusion 236°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Tension de vapeur 1mm Hg at 137°C
Densité 6.05 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Poids de la formule 360.4
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric bromide