Learn More
Séléniure de mercure(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercury(II) selenide |
| Point de fusion | (sublimation) |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN2025 |
| Poids de la formule | 279.55 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |