Learn More
Mercure, pur, métal, polarographie, Fisher Chemical
Code produit. 10396040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
100g
Code produit. 10396040
Marque: Fisher Chemical M/3751/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Argent
CAS 7439-97-6
Point de fusion -38.9°C
Point d’ébullition 356.5°C
Formule moléculaire Hg
Numéro MDL MFCD00011035
Quantité 100 g
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
Nom IUPAC mercure
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Poids de la formule 200.59g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 0.01 hPa at 20°C
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.