Learn More
Norme de mercure : Hg à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17961896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961896 50 g 50g
17904206 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961896 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOHG100050G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de mercure : Hg à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
CAS 7439-97-6
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Mercury
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Hg
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver
Formule InChI InChI=1S/Hg
SMILES [Hg]
Nom IUPAC mercure
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Quantité 50 g
Poids de la formule 201,971 g/mol