Learn More
Solution métallique au mercure étalon 1000 ppm, pour ICP, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| CAS | 7783-34-8 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | H2HgN2O7 |
| Numéro MDL | MFCD00149736 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 1 |
| Clé InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | dinitrate de mercure(2+) hydraté |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Mercuric nitrate