Learn More
Solution étalon de mercure, pour AAS, solution, 1 mg/ml de Hg dans 10 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10420861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10420861 500 ml 500mL
10710901 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10420861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    151.00€ / 500mL
    Économisez 11.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Poudre ou granulés ou morceaux
Formule moléculaire H2HgN2O7
Concentration 990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00149736
Couleur Noir à gris
Point de fusion -3.0°C
Point d’ébullition 101.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC dinitrate de mercure(2+) hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
CID PubChem 3084029
Quantité 500 ml
Poids de la formule 342.62
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.