Learn More
Étalon d’élément unique de mercure ICP-MS, SPEX CertiPrep™
Product Code. 10584273 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Unit Size:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10584273 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10584273 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLHG21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.80€
    116.98€ / 125mL
    Économisez 10.82€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Hg10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Mercury Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Claritas PPT™ Le certificat d’analyse rapporte jusqu’à 68 éléments au niveau ppt.
% min. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Formule moléculaire Hg
Numéro MDL MFCD00011035
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [Hg]
Nom IUPAC mercure
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
CID PubChem 23931
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Qualité ICP/ICP-MS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 10 µg/ml mercury
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire