Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs/recycleurs Merlin™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les refroidisseurs réfrigérés à basse température Merlin fournissent une capacité de refroidissement continu de 1000 à 4300 watt pour les applications critiques et économisent un espace précieux.
Les refroidisseurs réfrigérés à basse température Thermo Scientific™ Merlin ont un design compact qui permet d’économiser un espace précieux. Ces refroidisseurs à plage étendue de températures fournissent une capacité de refroidissement continue de 1000 à 4300 watts pour les applications critiques.
- La conformité mondiale garantit la sécurité de l’utilisateur
- Contrôleur numérique facile à utiliser
- Le réservoir translucide permet de visualiser le niveau de liquide en un coup d’œil
- La grille amovible permet de réaliser une maintenance préventive rapide et simple
Recommandés pour :
- Biotechnologies
- Produits pharmaceutiques
- Laser
- Laboratoire
- Instruments analytiques
- Imprimerie
- Semi-conducteurs
- Industrie
- Médical
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE |
| Communications | Alarmes RS232, démarrage à distance, faible débit et faible niveau |
| Puissance de refroidissement | Jusqu'à 4 282 W |
| Type de pompe | CP55 (pompe centrifuge) |
| Gamme de températures | -15°C à +35°C |
| Modèle | Merlin M150 LR L/LF |
| Capacité de la pompe | 10 gpm à 22 psi (37,9 l/min à 1,7 bar) |
| Réfrigérant | R134A |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Alimentation électrique | 230 V/50 Hz |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.