Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 0,2M, pH 5,5
Description
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES est utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MES buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 5.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible. |