Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 0,2M, pH 6,0
Code produit 15423619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423619 250 mL 250mL
15433619 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60930.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.64€
    64.65€ / 250mL
    Économisez 13.99€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES est utilisé comme tampon de charge pour résoudre de très petites protéines (p. ex : 13 kDa) sur gels Bis-Tris. Également utilisé dans la chromatographie échangeuse de cations et en tant que tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. MES est également utile comme tampon non-coordinateur en chimie impliquant des ions métalliques, car de nombreux tampons courants (p. ex. les phosphates et acétates) forment facilement des complexes de coordination. Le MES ne se lie que faiblement aux Ca, Mg, Mn et il se lie de façon négligeable au Cu(II).
Solubilité
Soluble dans lʼeau (∼1,3 M).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 6.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (∽1.3 M).