Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 0,5M, pH 5,0
Code produit 15474529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474529 100 mL 100mL
15484529 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474529 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62081.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.80€
    72.65€ / 100mL
    Économisez 14.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
MES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 M à 20°C).
Remarques
Les solutions sont stables à 2/8°C pendant des mois. Stériliser par filtration à travers des filtres de 0,2 mm. L’autoclavage n’est recommandé pour aucun tampon acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléase, traitez d’abord l’eau, puis ajoutez le tampon après l’autoclavage. Lorsque les solutions MES sont autoclavées, elles deviennent jaunes (bien que le pH ne change pas de façon mesurable). L’identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 5.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.5 M at 20°C).