Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 1,0M, pH 5,0
Code produit 15494439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494439 500 mL 500mL
15484439 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494439 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61960.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.30€
    183.65€ / 500mL
    Économisez 35.65€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est utilisé pour résoudre de très petites protéines sur des gels bis-tris. Il est principalement utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Concentration 1.0 M
pH 5.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.