Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 1,0M, pH 7,0
Description
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 M à 20°C).
Remarques
Les solutions sont stables à 2/8°C pendant des mois. Stériliser par filtration à travers des filtres de 0,2 mm. L’autoclavage n’est recommandé pour aucun tampon acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléase, traitez d’abord l’eau, puis ajoutez le tampon après l’autoclavage. Lorsque les solutions MES sont autoclavées, elles deviennent jaunes (bien que le pH ne change pas de façon mesurable). L’identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Specifications
Specifica
| Nom chimique ou matériau | MES buffer soln. |
| Concentration | Solution de tampon 1.0M |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.5 M at 20°C). |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.