Learn More
MES, >98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11445262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445262 10 g -
11455262 25 g -
11465262 100 g -
11475262 250 g 250g
11485262 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11445262 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219530910
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[N-Morpholino]ethanesulfonic acid
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Poids de la formule 213.2