Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ % < 1 % d’eau
Code produit. 10254904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10254904
Marque: Thermo Scientific Chemicals 274140500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4432-31-9
Formule moléculaire C6H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 195.233
Numéro MDL MFCD00006181
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
CID PubChem 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 5972
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :10 g/100 ml.
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté ≥99%