Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée MES (5 X), pH 6,5
Code produit 15424459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424459 500 mL 500mL
15414459 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424459 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61979.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.98€
    126.65€ / 500mL
    Économisez 25.33€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MES-buffered saline
Concentration 5X
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL