Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 %
Description
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le MES monohydraté est un tampon biologique communément appelé tampon de Good. Il est utile pour les milieux de culture cellulaire et les formulations de tampons à base de protéines afin de maintenir un environnement stable en solution. Il est également utilisé dans les bioprocédés de purification d’anticorps, de peptides, de protéines, de composants sanguins et de facteurs de croissance. Il s’agit d’un agent de résolution utile pour les protéines très petites sur les gels bis-tris. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MES Monohydrate |
| Point de fusion | ∽308°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Beilstein | 141319 |
| Merck Index | 14,5902 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 213.26 (195.24 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 98% |