Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydraté, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 10781804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781804 500 g Flacon en plastique 500g
10517241 100 g Flacon en plastique 100g
10297403 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781804 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    370.65€ / 500g
    Économisez 53.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau MES monohydrate
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Point de fusion >300.0°C
Couleur Orange-jaune à blanc
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie