Learn More
MES, monohydraté, acidline libre, cristaux, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15588204 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
200 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15588204
Marque: Avantor J.T.Baker 401402
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES
Note relative au nom Monohydrate, Free Acidline
Conditionnement Flacon poly
Quantité 200 g
Poids de la formule 213.25
Qualité Bioréactif ultra-pur
Forme physique Crystals