Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de migration MES-SDS (20X)
Code produit 15434569
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434569 500 ml 500mL
15444569 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434569 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62138.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
MES-SDS running buffer (20X) is used for high resolution of proteins on neutral pH. It finds application in the separation of small to medium-sized proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon de migration MES-SDS (20X) est utilisé pour obtenir une haute résolution des protéines à pH neutre. Il trouve une application dans la séparation des protéines de petites à moyennes tailles.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
Ce tampon contient : 1M de MES, 1M de Tris base, 2 % de SDS et 20 mM d’EDTA à pH 7,3. Conserver à température ambiante. Conserver hors de portée des enfants Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • MES-SDS running buffer (20X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, EDTA