Learn More
Melford Sel de sodium MES
Code produit 30018472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018472 1 kg 1kg
30018473 500 g 500g
30018471 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018472 Fournisseur Melford Code fournisseur M220501000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le sel de sodium MES, également connu sous le nom de sel de sodium de l'acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique, est un tampon zwitterionique couramment utilisé dans la recherche biologique et biochimique.
Le sel de sodium MES, également connu sous le nom de sel de sodium de l’acide 2-(N-Morpholino)ésulfonique, est un tampon z destinés à l’acide zewtérionique couramment utilisé dans la recherche biologique et biochimique.
Le sel de sodium MES, également connu sous le nom de sel de sodium de l'acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique, est un tampon zwitterionique couramment utilisé dans la recherche biologique et biochimique.
Dans le domaine des sciences de la vie, le sel de sodium MES est principalement utilisé comme agent tampon pour maintenir un pH stable dans diverses procédures expérimentales. Il est particulièrement efficace dans la plage de pH de 5,5 à 6,7, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des conditions de pH légèrement acides à neutres.
Le sel de sodium MES est couramment utilisé dans la purification des protéines, les dosages enzymatiques et les techniques d'électrophorèse où il est nécessaire de maintenir une plage de pH spécifique. Sa capacité tampon et sa stabilité dans la plage de pH souhaitée la rendent précieuse dans ces applications.
L'un des principaux avantages du sel de sodium MES est sa compatibilité avec les systèmes biologiques et les enzymes. Elle interfère minimalement avec l'activité enzymatique et les autres processus biologiques, garantissant ainsi des résultats fiables et précis.
Spécification
Nom chimique ou matériau MES Sodium Salt
CAS 71119-23-8
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C6H12NNaO4S