Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium MES, 99 %
Code produit. 10585714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10585714
Marque: Thermo Scientific Chemicals 397350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71119-23-8
Formule moléculaire C6H12NNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 217.215
Numéro MDL MFCD00065473
Clé InChI IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23673676
ChEBI CHEBI:62955
Nom IUPAC sodium ;2-morpholine-4-yléthanesulfonate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Absorbance 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Nom chimique ou matériau MES sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L.
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté ≥98.5% (after ion exchange)