Learn More
Impureté C de la mésalazine EP, Mikromol™
Code produit 14841351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
14841351 100 mg 100mg
17902366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14841351 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C de la mésalazine EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Aminophenol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-aminophénol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 109.0528 g/mol