Learn More
Mésalazine, LoGiCal
Code produit 30460772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460772 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460772 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0217.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesalazine
CAS 89-57-6
Noms d’analytes ou de composants Mesalazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Quantité 10 mg
Poids de la formule 153,0426 g/mol