Learn More
Mesalazine Methyl Ester, Mikromol™
Code produit. 30051032
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 30051032
Marque: Mikromol MM0217.25
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mesalazine Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesalazine Methyl Ester
CAS 42753-75-3
Noms d’analytes ou de composants Mesalazine Methyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-aminosalicylate, Methyl m-aminosalicylate
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1O
Nom IUPAC methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 167.0582 g/mol