Learn More
Mésalazine, Mikromol™
Code produit 17963416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17963416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mésalazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesalazine
CAS 89-57-6
Noms d’analytes ou de composants Mesalazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 153,0426 g/mol