Learn More
Mésitaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
Code produit. 10061260
Marque: Thermo Scientific Acros 125570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-68-3
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00003341
Clé InChI HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
CID PubChem 10254
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesitaldehyde
Note relative au nom 98%
Point de fusion 14.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3C6H2CHO
Indice de réfraction 1.5520 to 1.5540
Quantité 10 g
Beilstein 07, 325
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mesitaldehyde