Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mesitylene |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 108-67-8 |
| Formule moléculaire | C6H3(CH3)3 |
| Couleur | Transparent |
| Point de fusion | -45°C |
| Point d’ébullition | 163°C to 166°C |
| Synonyme | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.19 |
| Quantité | 5 ml |
| Afficher plus |