Learn More
Acide méso-2,3-dibromosuccinique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11475817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475817 2500 g 2500g
11455817 100 g 100g
11428830 250 g 250g
11465817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11475817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24382.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide méso-2,3-dibromosuccinique est utilisé dans la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau et le chlorure de méthényle.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants, les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-36-6
Formule moléculaire C4H2Br2O4
Poids moléculaire (g/mol) 273.87
Numéro MDL MFCD00066439
Clé InChI FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Synonyme 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
CID PubChem 641611
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2,3-dibromobutanedioïque
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Point de fusion ∼280°C
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1725173
Merck Index 14,3029
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and methenyl chloride.
Poids de la formule 275.89
Pourcentage de pureté 98%