Learn More
Acide méso-2,3-dibromosuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275000 500 g Flacon en plastique 500g
11965031 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147575000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 608-36-6 | Molecular Formula: C4H2Br2O4 | Molecular Weight: 273.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-36-6
Formule moléculaire C4H2Br2O4
Poids moléculaire (g/mol) 273.87
Numéro MDL MFCD00066439
Clé InChI FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Synonyme 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
CID PubChem 641611
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2,3-dibromobutanedioïque
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Point de fusion >275.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02,625
Merck Index 14,3029
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (17°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in chloroform
Poids de la formule 275.88
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre