Learn More
méso-érythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10050790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10050790 25 g Bouteille en verre 25g
10090820 100 g Flacon en plastique 100g
10348983 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10050790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117820250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-32-6
Formule moléculaire C4H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00004710
Clé InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
CID PubChem 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Erythritol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 117.0°C to 121.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 329.0°C to 331.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 01,525
Merck Index 15,3733
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC (2S,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux