Learn More
méso-érythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492478 100 g 100g
11482478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15813.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
Le méso-érythritol prend en charge les besoins de croissance de la source de carbone des bactéries Gluconobacter. Il sert également à l’analyse chimique de la réactivité de divers radicaux et anions radicalaires, dans des matériaux de changement de phase encapsulés (MCP) pour étudier son utilisation potentielle dans les applications de refroidissement microélectronique, comme composé de référence dans les procédures de purification et d’analyse développées pour tester les bouillons de fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méso-érythritol prend en charge les besoins de croissance de la source de carbone des bactéries Gluconobacter.Il sert également à l’analyse chimique de la réactivité de divers radicaux et anions radicaux, dans des matériaux de changement de phase encapsulés (MCP) pour étudier son utilisation potentielle dans les applications de refroidissement microélectronique, comme composé de référence dans les procédures de purification et d’analyse développées pour tester les bouillons de fermentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-32-6
Formule moléculaire C4H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00004710
Clé InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
CID PubChem 222285
ChEBI CHEBI:17113
Nom IUPAC butane-1,2,3,4-tétrol
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Erythritol
Point de fusion 119°C to 124°C
Point d’ébullition 329°C to 331°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1g/ml).
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%