Learn More
méso-érythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402488 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11402488 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15813.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le méso-érythritol prend en charge les besoins de croissance de la source de carbone des bactéries Gluconobacter. Il sert également à l’analyse chimique de la réactivité de divers radicaux et anions radicalaires, dans des matériaux de changement de phase encapsulés (MCP) pour étudier son utilisation potentielle dans les applications de refroidissement microélectronique, comme composé de référence dans les procédures de purification et d’analyse développées pour tester les bouillons de fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méso-érythritol prend en charge les besoins de croissance de la source de carbone des bactéries Gluconobacter.Il sert également à l’analyse chimique de la réactivité de divers radicaux et anions radicaux, dans des matériaux de changement de phase encapsulés (MCP) pour étudier son utilisation potentielle dans les applications de refroidissement microélectronique, comme composé de référence dans les procédures de purification et d’analyse développées pour tester les bouillons de fermentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Point de fusion 119°C to 124°C
Point d’ébullition 329°C to 331°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C4H10O4
Numéro MDL MFCD00004710
Quantité 500 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Synonyme erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. (0.1 g/ml).
Clé InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)CO
Nom IUPAC butane-1,2,3,4-tétrol
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
CID PubChem 222285
ChEBI CHEBI:17113
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%