Learn More
Bésilate de mésoridazine (10-[2-[(2RS)-1-méthylpipéridin-2-yl]éthyl]-2-(méthylsufhinyl)-10H-phénothiazine bésilate), Mikromol™
Code produit 18090180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090180 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18090180 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0116.01
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bésilate de mésoridazine (10-[2-[(2RS)-1-méthylpipéridin-2-yl]éthyl]-2-(méthylsufhinyl)-10H-phénothiazine bésilate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Noms d’analytes ou de composants Mesoridazine Besilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
Nom IUPAC acide benzènesulfonique ; 10-[2-(1-méthylpipéridine-2-yl)éthyl]-2-méthylsulfinylphénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 544.75
Quantité 50 mg
Poids de la formule 544,1524 g/mol