Learn More
Bésilate de mésoridazine, LoGiCal
Code produit 30462304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462304 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462304 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0116.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Noms d’analytes ou de composants Mesoridazine Besilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
Nom IUPAC acide benzènesulfonique ; 10-[2-(1-méthylpipéridin-2-yl)éthyl]-2-méthylsulfinylphénothiazine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 544.75
Quantité 10 mg
Poids de la formule 544,1524 g/mol