Learn More
Mésoridazine.bésylate, Lipomed
Code produit 30458785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458785 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458785 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMES1880BS100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Mésoridazine.bésylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Noms d’analytes ou de composants Mesoridazine Besilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Synonyme Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9 CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8 CI), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
Nom IUPAC acide benzènesulfonique ; 10-[2-(1-méthylpipéridin-2-yl)éthyl]-2-méthylsulfinylphénothiazine
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 544.75
Quantité 100 mg
Poids de la formule 544,1524 g/mol