missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX Met Protein, Active

Code produit. p-7228373
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Conditionnement:
10µg
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17380294

Marque: Eurofins DiscoverX 14526

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Met residues 974-end, for use in Kinase Assays.

MET tyrosine kinase is a high-affinity receptor for hepatocyte growth factor/scatter factor. Signaling via this receptor-ligand pair has been shown to affect a wide range of biological activities, including angiogenesis, cellular motility, growth, invasion, and morphogenic differentiation. Mutations in the MET tyrosine kinase receptor have been identified in both hereditary and sporadic forms of papillary renal carcinoma and implicated in tumor growth, invasion, and metastasis.

GenBank J02958. This construct contains the conflicts A1209G and V1290L with respect toGenBank J02958. Both conflicts are reported inGenBank BU595386, BQ315895 and BQ316491.

Spécification

Formule mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Poids moléculaire 50 kDa
Quantité 10 μg
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine N-terminal 6His
Système d’expression Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forme protéique Truncated
Pureté ou qualité ≥60%
Protéine Met, active
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis