Learn More
meta-Phosphoric Acid, ≥33.5%, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Code produit 15617960 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15617960 1 L Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15617960 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur M6288100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
BioXtra,≥33.5%
  • Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
  • Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
pH 2 (at 33.00g/L)
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0
Point de fusion 200°C
Point d’ébullition 600°C (1013hPa)
Densité 1.2g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Solide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Beilstein 1098214
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Soluble
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Pourcentage de pureté 35.0 to 39.0%