Learn More
meta-Phosphoric acid, 65% HPO3 basis, Honeywell Fluka™
Code produit 15697150 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15697150 500 g Flacon poly 500g
15687150 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15697150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 79615500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum, ∼65% HPO3 basis, pieces
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau meta-Phosphoric acid
Couleur Incolore
Point de fusion 200°c
Point d’ébullition 600°C
Densité 2g/mL
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Formule linéaire (HPO3)n
Forme physique Solide
Numéro UN UN3260
Pourcentage de pureté 65% (HPO3 basis)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • meta-Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.