Learn More
Acide méta-phosphorique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15642440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15642440 6 x 500 g 6 pièces
15632440 5 g 5g
15602440 100 g 100g
15622440 500 g 500g
15612440 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15642440 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2392756X500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Meta-Phosphoric Acid
Concentration 33.5 to 36.5%
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire (HPO3)n
Numéro UN 3260
Qualité Réactif ACS