Learn More
Acide métaphosphorique, Puriss p.a., ≥ 33,5 % (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15647150 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15647150 100 g Flacon poly 100g
15657150 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15647150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 79613100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau meta-Phosphoric acid
Couleur Incolore
Point de fusion 600°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Formule linéaire (HPO3)n
Forme physique Solide
Numéro UN UN3260
Pourcentage de pureté ≥33.5% (T)